Learn More
MP Biomedicals™ Pastillas de tampón fosfato salino (PBS)
Código de producto. 11435015 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 comprimidos
200 comprimidos
500 comprimidos
Tamaño de la unidad:
100 tabletas
200 tabletas
500 tabletas
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435015 100 comprimidos 100 tabletas
17378783 200 comprimidos 200 tabletas
11455015 500 comprimidos 500 tabletas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435015 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092810305
Las pastillas de tampón fosfato salino (PBS) son una mezcla salina equilibrada destinada a obtener una fácil preparación de tampón PBS en una variedad de aplicaciones, incluida la preparación de reactivos, células diluyentes para citometría de flujo y rea
  • No es necesario pesar y mezclar productos químicos
  • Simplemente disuelva las pastillas de PBS en agua
  • Una tableta disuelta en 100 ml de agua produce un tampón que contiene 0,01 M de fosfato, 0,0027 M de KCl y 0,137 M de NaCl, pH 7,4 a 25 °C.
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Forma física Tablet
Cantidad 100 comprimidos
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Incluye Sin calcio, sin magnesio
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Peso molecular (g/mol) 74.55