Learn More
Gibco™ Comprimidos PBS
Código de producto. 11510546 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 comprimidos
Tamaño de la unidad:
100 tabletas
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11510546 100 comprimidos 100 tabletas
1 options
Código de producto. 11510546 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 18912014
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Comprimidos PBS
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una formulación salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La PBS está formulada sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Cada pastilla de 5 g de PBS Gibco™ se debe disolver en 500 ml de agua destilada. El pH será de 7,45 y no requiere ajuste.
Ofrecemos una gran variedad de formulaciones PBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 1 X
pH 7,45
Forma física Sólido
Línea de productos Gibco
Cantidad 100 comprimidos
Incluye Sin magnesio
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard