Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
Código de producto. 11593377 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
10 litros
5 litros
500 ml
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
11593377 500 mL 500 ml
11503387 10 x 500 mL paquete de 10
15390314 5 L 5 litros
15316409 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11593377 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10010015
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Se alle kampagner
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Gibco PBS, pH 7,4, es una solución salina equilibrada ideal para aplicaciones de cultivo celular. Carece de calcio, magnesio y rojo fenol, lo que impide la adhesión celular y la interferencia en el ensayo. Confianza en la calidad, Gibco PBS garantiza resultados confiables en el lavado de células, el transporte y la preparación de reactivos.
Gibco La solución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7,4, es una solución salina equilibrada ampliamente utilizada en diversas aplicaciones de cultivo celular. Este producto está específicamente formulado sin calcio, magnesio ni rojo fenol, lo que lo hace ideal para una variedad de procedimientos de laboratorio.
Características principales
  • Sin calcio y magnesio —la ausencia de calcio y magnesio previene la adhesión y agregación celular no deseada, lo cual es crucial durante la disociación celular y la citometría de flujo.
  • Sin rojo fenol— la falta de rojo fenol garantiza que no haya interferencias con las mediciones ópticas y evita posibles efectos sobre la fisiología celular.
Aplicaciones
  • Lavado de células antes de la disociación.— El PBS se usa comúnmente para enjuagar las células antes de la disociación enzimática, lo que garantiza que los quelantes se eliminen del cultivo.
  • Transporte de células o tejidos— El PBS proporciona un entorno estable para las células o tejidos durante el transporte.
  • Dilución de células para recuento.— El PBS se utiliza para diluir suspensiones celulares para un recuento preciso.
  • Preparación de reactivos— El PBS sirve como tampón en la preparación de diversos reactivos.
¿Por qué elegir PBS en lugar de DPBS?
  • Simplicity— PBS es una fórmula más simple en comparación con la solución salina tamponada con fosfato (DPBS) de Dulbecco, que incluye componentes adicionales como cloruro de potasio y puede formularse con o sin calcio, magnesio, glucosa y piruvato. Esta simplicidad hace que PBS sea una opción versátil para aplicaciones generales de cultivo celular.
  • Aplicaciones específicas— El PBS se prefiere para aplicaciones donde la presencia de potasio u otros aditivos en DPBS podrían interferir con los resultados experimentales.
¿Por qué elegir un pH 7,4 en lugar de un pH 7,2?
  • Relevancia fisiológica— El pH 7,4 está más cerca del pH fisiológico de la sangre humana, lo que lo hace más adecuado para mantener el estado natural de las células durante los experimentos. Este pH es particularmente importante para aplicaciones que involucran células de mamíferos.
¿Por qué elegir? Gibco PBS, pH 7,4
  • Fabricación de calidad y fiabilidad— de Gibco PBS, pH 7,4, cumple con las normas cGMP según ISO Norma 13485, que garantiza altos estándares de calidad y consistencia
  • Pruebas —exhaustivas de liberación de osmolalidad, niveles de pH, estabilidad, endotoxinas y esterilidad garantizan la calidad del producto.
  • Historial comprobado—Gibco Los productos de cultivo celular tienen una reputación de larga data en la comunidad científica, con numerosas publicaciones que citan el uso de Gibco PBS, lo que refleja su amplia aceptación y confianza entre los investigadores
Gibco PBS, pH 7,4, es una solución confiable y de alta calidad para diversas aplicaciones. Su formulación sin calcio, magnesio y rojo fenol lo hace versátil y adecuado para necesidades experimentales específicas. Eligiendo Gibco PBS garantiza la consistencia, la calidad y el respaldo de una marca confiable en la comunidad científica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 1 x
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 7,3 hasta 7,5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril con filtro
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 280 - 315 mOsm/kg
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.