Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, polvo 1X, pH 7,4, Fisher BioReagents
Código de producto. 10316743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
98,9 gramos (solución de 10 l)
492 gramos (para solución de 50 l)
Tamaño de la unidad:
492 GR
98.90 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10316743 98,9 gramos (solución de 10 l) 98.90 GR
10562765 492 gramos (para solución de 50 l) 492 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316743 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP66110
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
  • Proporciona una cómoda forma de hacer 10 l de tampón de fosfato 1X estándar
  • Reconstituya el contenido del frasco en agua ultrapura, como BP2819, para producir una solución 1X PBS que contenga 0,137 M de NaCl, 0,0027 M de KCl y 0,0119 M de fosfatos
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • PBS es un tampón estándar utilizado en muchas aplicaciones bioquímicas para mantener el pH
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 98,9 gramos (solución de 10 l)
Envase Frasco de polietileno