Learn More
PBS, solución 10X, grado de biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15835418 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15835418 5 L 5 litros
15815418 100 mL 100 ml
15825418 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15835418 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J75889.K8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.62€
    150.65€ / 5 litros
    Ahorro 33.97€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
For biological research. Affymetrix/USB™ PBS, 10X Solution, Molecular Biology Grade is 0.2μm filtered and dispensed into durable, square nalgene bottles and upright carton.
  • Consta de 80.6mM fosfato de sodio, 19,4mm fosfato de potasio, 27mm KCl y 1,37M NaCl en DH2O de alta pureza
  • Se filtran y dispensan en frascos cuadrados y duraderos Nalgene y en cartón vertical con una cómoda boquilla dispensadora
  • Diluya a 1x con dH20 de alta pureza para una solución compuesta de 10mm de fosfato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 7,4
Forma física Solución
Cantidad 5 L
Formulación 80,6 mM fosfato de sodio, 19,4 mm fosfato de potasio, 27 mM KCl y 1,37 M NaCl en dH2O de alta pureza