Learn More
PBS, solución 10X, grado de biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
- Consta de 80.6mM fosfato de sodio, 19,4mm fosfato de potasio, 27mm KCl y 1,37M NaCl en DH2O de alta pureza
- Se filtran y dispensan en frascos cuadrados y duraderos Nalgene y en cartón vertical con una cómoda boquilla dispensadora
- Diluya a 1x con dH20 de alta pureza para una solución compuesta de 10mm de fosfato
Specifications
Specifications
| pH | 7,4 |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 100 mL |
| Formulación | 80,6 mM fosfato de sodio, 19,4 mm fosfato de potasio, 27 mM KCl y 1,37 M NaCl en dH2O de alta pureza |