Learn More
MP Biomedicals™ Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (10X) sin calcio ni magnesio
Código de producto. 11404845 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11404845 500mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11404845 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091960454
Solución madre utilizada para preparar 1X D-PBS en agua de grado de cultivo celular.
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco 10X es una solución madre utilizada para preparar D-PBS 1X en agua apta para cultivo celular.La solución D-PBS se utiliza para lavar las células durante la preparación y la transferencia en serie.El tampón de fosfato mantiene el pH en el intervalo fisiológico.El calcio y el magnesio facilitan la unión y la aglutinación celular.La DPBS sin estos iones se puede utilizar para lavar y enjuagar células suspendidas.Se utiliza para lavar las células durante la preparación y la transferencia en serie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dulbecco PBS
Concentración 10X
pH Desde 6,5 hasta 7,5
Forma física Solución
Cantidad 500mL
Formulación Sales inorgánicas líquidas (como 10X): cloruro de potasio [KCl]: 2000,00 mg/l; fosfato de potasio monobásico [KH2PO4]: 2000,00 mg/l; cloruro de sodio [NaCl]: 80 000,00 mg/l; fosfato de sodio dibásico [Na2HPO4]: 11500,00 mg/L
Esterilidad Estéril
Incluye Sin calcio, sin magnesio
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.