Learn More
Melford PBS, tabletas de 100 ml
Código de producto. 30018687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 comprimidos
Tamaño de la unidad:
100 tabletas
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018687 100 comprimidos 100 tabletas
1 options
Código de producto. 30018687 Proveedor Melford N.º de proveedor P32080100T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.05€
    60.83€ / 100 tabletas
    Ahorro 30.22€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Tabletas de PBS, 100 ml Las tabletas son tabletas pre-pesadas que se utilizan para preparar un volumen específico de solución de PBS (solución salina tamponada con fosfato).
Tabletas de PBS, 100 ml Las tabletas son tabletas pre-pesadas que se utilizan para preparar un volumen específico de solución de PBS (solución salina tamponada con fosfato).
PBS es una solución tampón ampliamente utilizada en la investigación biológica y bioquímica. PBS sirve como un tampón versátil para diversas aplicaciones, incluido el cultivo celular, la inmunohistoquímica, la investigación de proteínas y ácidos nucleicos y los ensayos de diagnóstico. Ayuda a mantener un pH y una osmolaridad estables, proporcionando condiciones óptimas para las reacciones biológicas y preservando la integridad de las células y biomoléculas.
Cada tableta contiene cantidades predeterminadas de cloruro de sodio, fosfato de sodio dibásico y fosfato de potasio monobásico. Cuando se disuelve en agua destilada o un disolvente adecuado, la tableta se disuelve, liberando los componentes, y forma instantáneamente una solución de PBS lista para usar con un volumen total de 100 ml.
Estas tabletas garantizan una preparación precisa y consistente de PBS, eliminando la necesidad de pesar y medir componentes individuales. Están diseñados para simplificar el proceso y ahorrar tiempo en los flujos de trabajo de laboratorio.
Specifications
Cantidad 100 comprimidos