Learn More
PBOX 6, MedChemExpress
Código de producto. 16424116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16424116 25 mg 25 miligramos
16412658 5 mg 5 miligramos
16400459 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16424116
Marca: Medchem Express HYU00446
MedChemExpress PBOX 6 is a pyrrolo-1,5-benzoxazepine (PBOX) compound, acts as a microtubule-depolymerizing agent and an apoptotic agent.
PBOX 6 is a pyrrolo-1,5-benzoxazepine (PBOX) compound, acts as a microtubule-depolymerizing agent and an apoptotic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBOX 6
CAS 290814-68-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H20N2O3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (84.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=C(C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)OC4=CC=CC=C4N5C1=CC=C5)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death