Learn More
PBIT, MedChemExpress
Código de producto. 16456097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16456097 5 mg 5 miligramos
16403378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16456097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101451
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress PBIT is a specific inhibitor of the Jumonji AT-rich Interactive Domain 1 (JARID1) enzymes. PBIT inhibits JARID1B (KDM5B or PLU1) histone demethylase with an IC50 of about 3 μM . PBIT also inhibits JARID1A and JARID1C with IC50s of 6 μM and 4.9 μM, respectively.
PBIT is a specific inhibitor of the Jumonji AT-rich Interactive Domain 1 (JARID1) enzymes. PBIT inhibits JARID1B (KDM5B or PLU1) histone demethylase with an IC50 of about 3 μM . PBIT also inhibits JARID1A and JARID1C with IC50s of 6 μM and 4.9 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBIT
Forma física Solid
CAS 2514-30-9
Color Marrón
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11NOS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (207.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(C)C=C2)SC3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 241.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.31
Porcentaje de pureza 98.0%