Learn More
PBDE 77, TRC
Código de producto. 17968599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968599 250 mg 250 miligramos
17978589 25 mg 25 miligramos
17938239 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP215145250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93703-48-1
Fórmula molecular C12 H6 Br4 O
Peso molecular (g/mol) 485.79
Sinónimo Benzene, 1,1'-oxybis[3,4-dibromo-, 1,1'-Oxybis[3,4-dibromobenzene], 3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 77, PBDE 77, PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-4-(3,4-dibromofenoxi)benceno
SMILES Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Br4O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.7152