Learn More
PBDE 209 50 μg/ml en nonano, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30311613
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30311613 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30311613 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA15898209NO50
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 1 mL
Concentración 50 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Nonane