Learn More
PBDE 203, TRC
Código de producto. 17949309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17949309 10 mg 10 miligramos
17947919 25 mg 25 miligramos
17917999 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17949309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP21523010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 337513-72-1
Fórmula molecular C12 H2 Br8 O
Peso molecular (g/mol) 801.38
Sinónimo Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,4,5-tribromophenoxy)-, Benzene, pentabromo(2,4,5-tribromophenoxy)- (9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5,5',6-Octabromodiphenyl ether, BDE 203, PBDE 203
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,4,5-tribromofenoxi)benceno
SMILES Brc1cc(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 203 (2,2',3,4,4',5,5',6-Octabromodiphenyl Ether)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)6(2-4(3)14)21-12-10(19)8(17)7(16)9(18)11(12)20/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 793.3573
Porcentaje de pureza >95%