Learn More
PBDE 202, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBDE 202 |
| CAS | 67797-09-5 |
| Fórmula molecular | C12 H2 Br8 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Oxybis[2,3,5,6-tetrabromobenzene], BDE 202, Bis(2,3,5,6-tetrabromophenyl) Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-4(14)8(18)11(7(3)17)21-12-9(19)5(15)2-6(16)10(12)20/h1-2H |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)cc(Br)c2Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetrabromo-3-(2,3,5,6-tetrabromofenoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 801.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 793.3573 |