Learn More
PBDE 197 (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBDE 197 (2,2',3,3',4,4',6,6'-Octabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 117964-21-3 |
| Fórmula molecular | C12 H2 Br8 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzene','1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-, 1,1'-Oxybis[2,3,4,6-tetrabromobenzene], 2,2',3,3',4,4',6,6'-Octabromodiphenyl ether, BDE 197, PBDE 197 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)11(9(19)7(3)17)21-12-6(16)2-4(14)8(18)10(12)20/h1-2H |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(Oc2c(Br)cc(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,5-tetrabromo-4-(2,3,4,6-tetrabromofenoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 801.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 793.3573 |