Learn More
PBDE 181, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBDE 181 (2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 189084-67-1 |
| Fórmula molecular | C12 H3 Br7 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzene','1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,4-dibromophenoxy)-, Benzene','pentabromo(2,4-dibromophenoxy)- (9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether, BDE 181, PBDE 181, Benzene','1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,4-dibromophenoxy)-, Benzene','pentabromo(2,4-dibromophenoxy)- (9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether, 2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE, BDE 181, PBDE 181 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H3Br7O/c13-4-1-2-6(5(14)3-4)20-12-10(18)8(16)7(15)9(17)11(12)19/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccc(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,4-dibromofenoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 722.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 715.4468 |