Learn More
PBDE 15, TRC
Código de producto. 30137023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137023 25 g 25 g
30134654 5 g 5 g
17951375 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP21518525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-47-7
Fórmula molecular C12 H8 Br2 O
Peso molecular (g/mol) 328
Sinónimo Benzene, 1,1'-oxybis[4-bromo-, Ether, bis(p-bromophenyl) (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Oxybis[4-bromobenzene], 4,4'-Dibromodiphenyl ether, BDE 15, Bis(4-bromophenyl) ether, Bis(bromophenyl) ether, Bis(p-bromophenyl) ether, Di(4-bromophenyl) ether, NSC 1787, NSC 9487, PBDE 15, p,p'-Dibromodiphenyl ether
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(4-bromofenoxi)benceno
SMILES Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 15 (4,4'-Dibromodiphenyl Ether)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.8942