Learn More
PBDE 119, CTR
Código de producto. 30419405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30419405 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30419405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2152505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 119 (2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether)
CAS 189084-66-0
Fórmula molecular C12 H5 Br5 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo Benzene','1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether, BDE 119, PBDE 119, Benzene','1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether, 2,3',4,4',6-PentaBDE, BDE 119, PBDE 119
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-3-10(16)12(11(17)4-6)18-7-1-2-8(14)9(15)5-7/h1-5H
SMILES Brc1cc(Br)c(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)c(Br)c1
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromofenoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 564.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 559.6257