Learn More
PBDB-T-2F (PCE14), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17196534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17196534 500 mg 500 miligramos
17176534 100 mg 100 miligramos
17186534 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17196534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66179.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1802013-83-7 | (C{6}{8}H{7}{6}F{2}O{2}S{8})n
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1802013-83-7
Fórmula molecular (C{6}{8}H{7}{6}F{2}O{2}S{8})n
Sinónimo PCE135
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDB-T-2 F (PCE14)
Cantidad 500 mg
Forma física Sólido