Learn More
PBD-5,11-dione, TRC
Código de producto. 30423484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423484 500 mg
30413297 250 mg
30409731 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP344510500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18877-34-4
Fórmula molecular C12H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 216.24
Sinónimo (11aS)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, (S)-(+)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, 1,2,3,11a-Tetrahydro-5H-benzo[e]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-5,11(10H)-dione
Nombre IUPAC (6aS)-6a,7,8,9-tetrahidro-5H-pirrol[2,1-c][1,4]benzodiacepina-6,11-diona
SMILES O=C1Nc2ccccc2C(=O)N3CCC[C@@H]13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBD-5,11-dione
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O2/c15-11-10-6-3-7-14(10)12(16)8-4-1-2-5-9(8)13-11/h1-2,4-5,10H,3,6-7H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0899