Learn More
Pazufloxacin mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16498426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498426 100 mg 100 miligramos
16432206 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0724A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pazufloxacin mesylate
Forma física Solid
CAS 163680-77-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19FN2O7S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo T-3762 Pazufloxacin methanesulfonate Pazufloxacin mesilate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (241.31 mM)
SMILES O=C(C(C1=O)=CN2[C@@H](C)COC3=C(C4(N)CC4)C(F)=CC1=C23)O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 414.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.41
Porcentaje de pureza 99.83%