Learn More
Pazufloxacina 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321529 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321529 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15896300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pazufloxacin
CAS 127045-41-4
Nombres de analitos o componentes Pazufloxacin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 F N2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, (3S)-, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, (S)-, (3S)-10-(1-Aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-(3S)-10-(1-Aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Pazufloxacin, T 3761
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15FN2O4/c1-7-6-23-14-11(16(18)2-3-16)10(17)4-8-12(14)19(7)5-9(13(8)20)15(21)22/h4-5,7H,2-3,6,18H2,1H3,(H,21,22)/t7-/m0/s1
SMILES C[C@H]1COc2c3N1C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c2C4(N)CC4
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 318.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1016 g/mol