Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pazopanib |
| Punto de fusión | 285.0°C to 289.0°C |
| Color | Transparente |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.52 |