Learn More
Pazopanib, MedChemExpress
Código de producto. 16480946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480946 200 mg 200 miligramos
16473708 10 mg 10 miligramos
16440097 50 mg 50 miligramos
16431546 500 mg 500 miligramos
16414786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10208
MedChemExpress Pazopanib (GW786034) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with IC50s of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.
Pazopanib (GW786034) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with IC50s of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pazopanib
CAS 444731-52-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N7O2S
Cantidad 200 mg
Sinónimo GW786034
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (142.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(NC2=NC=CC(N(C3=CC4=NN(C(C)=C4C=C3)C)C)=N2)=CC=C1C)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 437.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease