Learn More
Pazopanib Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495686 100 mg 100 miligramos
16474908 10 mg 10 miligramos
16461157 50 mg 50 miligramos
16421626 500 mg 500 miligramos
16421026 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12009
MedChemExpress Pazopanib Hydrochloride (GW786034 Hydrochloride) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with an IC50 of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.
Pazopanib Hydrochloride (GW786034 Hydrochloride) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with an IC50 of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pazopanib Hydrochloride
CAS 635702-64-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24ClN7O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo GW786034 (Hydrochloride)
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (21.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(C=C1S(N)(=O)=O)NC2=NC=CC(N(C3=CC4=NN(C(C)=C4C=C3)C)C)=N2.Cl
Peso molecular (g/mol) 473.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.98
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease