Learn More
PazePC (>90%), TRC
Código de producto. 30427001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427001 100 mg
30418858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP210500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117746-89-1
Fórmula molecular C33H64NO10P
Peso molecular (g/mol) 665.84
Sinónimo (7R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, (R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, 1-Palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycerophosphorylcholine
Nombre IUPAC [(2R)-2-(8-carboxioctanoiloxi)-3-hexadecanoiloxipropilo] 2-(trimetilazanil)etil fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PazePC
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 665.4268