Learn More
Paxilina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433949 5 mg 5 miligramos
15443949 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61341.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Añadir a la cesta
Potente bloqueador de canales de potasio (BKCa) activados con calcio de alta conductividad.
Potent blocker of high-conductance calcium-activated potassium (BKCa) channels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57186-25-1
Fórmula molecular C27H33NO4
Peso molecular (g/mol) 435.564
Número MDL MFCD00083464
Clave InChI ACNHBCIZLNNLRS-UBGQALKQSA-N
Sinónimo paxilline, unii-3t9u9z96l7, 2h-1-benzopyrano 5',6':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, 5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-, 2-alpha,4b-beta,6a-alpha,12b-beta,12c-alpha,14a-beta, 2h-pyrano 2,3:5',6' benz 1',2':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, 5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-, 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as, spectrum5_001975, paxilline, powder hplc, paxilline solution, 100 mug/ml in acetonitrile, analytical standard, 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-2h-pyrano 2,3:5',6' benz 1',2':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, ncgc00025342-07_c27h33no4_ 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as-4b-hydroxy-2-2-hydroxy-2-propanyl-12b,12c-dimethyl-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-2h-chromeno 5',6':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one
PubChem CID 105008
ChEBI CHEBI:34907
SMILES CC12CCC3C(=CC(=O)C(O3)C(C)(C)O)C1(CCC4C2(C5=C(C4)C6=CC=CC=C6N5)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paxilline
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 mg
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in DMSO,acetone or chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.56
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paxilline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Paxilline from Penicillium paxilli