Learn More
R&D Systems™ Paxilline
Código de producto. 30001306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001306 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001306 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2006/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.96€
    404.25€ / 10 miligramos
    Ahorro 45.71€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. SERCA ATPase blocker. Also potent BKCa channel blocker
Potent blocker of high-conductance Ca2+-activated K+ (BKCa, KCa1.1) channels. Binds to the α-subunit of BKCa (Ki = 1.9 nM for block of currents in α-subunit-expressing oocytes) and enhances binding of charybdotoxin to BKCa channels in vascular smooth muscle. Also inhibits sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (IC50 = 5 - 50 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paxilline
CAS 57186-25-1
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C27H33NO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.56
Pureza >98%
Peso molecular 435.564