Learn More
Pavinetant, MedChemExpress
Código de producto. 16446068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446068 10 mg 10 miligramos
16432207 50 mg 50 miligramos
16408677 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16446068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14432
MedChemExpress Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.
Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pavinetant
CAS 941690-55-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25N3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo MLE-4901 AZD2624 AZD4901
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.80 mM)
SMILES CC[C@H](NC(C1=C(C=CC=C2)C2=NC(C3=CC=CC=C3)=C1NS(C)(=O)=O)=O)C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 459.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.56
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation