missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PATZ1 Monoclonal Antibody (OTI2H4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17561304
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17561304 30 μL 30 microlitros
17541304 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17561304 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809257S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PATZ1 Monoclonal antibody specifically detects PATZ1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno PATZ1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RING1
N.º de referencia del gen Q06587
Alias de gen 8430401L15Rik; AI447519; BTB/POZ domain zinc finger transcription factor; BTB-POZ domain zinc finger transcription factor; dJ400N23; Mazr; MAZ-related factor; Patz; PATZ1; POZ (BTB) and AT hook containing zinc finger 1; POZ-, AT hook-, and zinc finger-containing protein 1; POZ/BTB and AT hook containing zinc finger 1; POZ-AT hook-zinc finger protein; protein kinase A RI subunit alpha-associated protein; RIAZ; transcription factor (MAZ-related) MAZR; ZBTB19; Zfp278; zi; Zinc finger and BTB domain-containing protein 19; zinc finger protein 278; Zinc finger sarcoma gene protein; ZNF278; ZSG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 88-362 of human RING1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6015
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.