missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PATZ1 Monoclonal Antibody (OTI2H4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17541304
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17541304 100 μL 100 microlitros
17561304 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17541304 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809257

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene contains an A-T hook DNA binding motif which usually binds to other DNA binding structures to play an important role in chromatin modeling and transcription regulation. Its Poz domain is thought to function as a site for protein-protein interaction and is required for transcriptional repression, and the zinc-fingers comprise the DNA binding domain. Since the encoded protein has typical features of a transcription factor, it is postulated to be a repressor of gene expression. In small round cell sarcoma, this gene is fused to EWS by a small inversion of 22q, then the hybrid is thought to be translocated (t(1;22)(p36.1;q12). The rearrangement of chromosome 22 involves intron 8 of EWS and exon 1 of this gene creating a chimeric sequence containing the transactivation domain of EWS fused to zinc finger domain of this protein. This is a distinct example of an intra-chromosomal rearrangement of chromosome 22. Four alternatively spliced transcript variants are described for this gene.

Especificaciones

Antígeno PATZ1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PATZ1
N.º de referencia del gen Q9HBE1
Alias de gen MAZR, PATZ, RIAZ, ZBTB19, ZNF278, ZSG, dJ400N23
Símbolos de los genes PATZ1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PATZ1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23598
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.