Learn More
Patulin, TRC
Código de producto. 30040581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040581 5 mg 5 miligramos
30007330 10 mg 10 miligramos
30006692 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2065005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-29-1
Fórmula molecular C7 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Sinónimo Patulin (6CI), 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, Acetic acid, (2,4-dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-, 3,4-lactone, Clairformin, Clavacin, Clavatin, Claviformin, DL-Patulin, Expansin, Expansin (antibiotic), Expansine, Gigantin, Leucopin, Mycoin, Mycoin C, Mycoin C3, NSC 32951, NSC 8120, Patuline, Penicidin, Terinin
Nombre IUPAC 4-hidroxi-4,6-dihidrofuro[3,2-c]piran-2-ona
SMILES OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Patulin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0266
Porcentaje de pureza >95%