Learn More
Patulina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 MG
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572821 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
10013773 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
10194900 25 mg Frasco de vidrio 25 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10572821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 228870100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 149-29-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-29-1
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00005858
Clave InChI ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
Nombre IUPAC 4-hidroxi-4,6-dihidrofuro[3,2-c]piran-2-ona
SMILES C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Patulin
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 108.0°C to 111.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 7158
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethyl and amyl acetate,insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Patulin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.