Learn More
Gilac™ Vaso para beber para pacientes con recorte para la nariz, verde
Código de producto. 17958991
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17958991 0,25 L cada uno
1 options
Código de producto. 17958991 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G120508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.68€
    7.06€ / paquete de 1
    Ahorro 3.62€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Vaso para beber para el paciente con corte para la nariz que permite beber sin tener que echar la cabeza hacia atrás.
  • Paquete de 10 vasos para beber para pacientes con recorte para la nariz.
  • Vaso para beber con graduaciones (en mL).
  • Permite beber más fácilmente.
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 0,25 L
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Cantidad 10 Pk.
Tipo de producto Vaso Tumbler