Learn More
Gilac™ Vaso para beber para pacientes, verde
Código de producto. 17928661
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17928661 0,25 L cada uno
1 options
Código de producto. 17928661 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G128408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.08€
    1.99€ / paquete de 1
    Ahorro 1.09€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El vaso para beber para pacientes tiene una tapa y una pajita integradas.
  • Vaso para bebida del paciente con graduaciones (en mL).
  • Tapa y pajita integradas.
  • Permite beber sin derramar el contenido.
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 0,25 L
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Tipo de producto Vaso Tumbler