Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Sheet
Código de producto. 17318589
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Hoja de muestras absorbente
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17318589 Hoja de muestras absorbente paquete de 200
1 options
Código de producto. 17318589 Proveedor Intelsius™ N.º de proveedor AB007
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
The PathoSorb Absorbent Sheet is a lint free absorbent sheet that reduces the contamination risk and satisfies category A and B transport regulations when transporting samples.
  • 600 mL saline absorbency capacity
  • 693 mL water absorbency capacity
  • Lint free
  • Super Absorbent
  • Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations 
Especificaciones
Tipo Hoja de muestras absorbente
Dimensiones (L x An) 470 x 295 mm (18.5 x 11.6 in.)
Capacidad 600 mL