Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Código de producto. 17308589
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
152 mL
215 mL
Dimensiones (L x An):
225 x 125 mm (8,9 x 4,9 in)
325 x 125 mm (12,8 x 4,9 in)
Incluye:
4 compartimentos
6 compartimentos
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Dimensiones (L x An) Incluye Tamaño de la unidad
17308589 152 mL 225 x 125 mm (8,9 x 4,9 in) 4 compartimentos paquete de 200
17328589 215 mL 325 x 125 mm (12,8 x 4,9 in) 6 compartimentos paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17308589 Proveedor Intelsius™ N.º de proveedor AB005
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Protect and separate sample vials with this PathoSorb Absorbent sample Pouch.
  • Keeps sample tubes safe and secure
  • Lint free
  • Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Especificaciones
Incluye 4 compartimentos
Certificaciones/conformidad UN3373, UN2900, UN2814
Tipo Absorbent Sample Pouch
Dimensiones (L x An) 225 x 125 mm (8,9 x 4,9 in)
Capacidad 152 mL