Learn More
Intelsius™ PathoSeal™ 95
Código de producto. 17494602
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
A3
A4
A5
A6
Dimensiones (L x An):
139 x 99 mm (5,5 x 3,9 in)
201 x 152 mm (7,9 x 6,0 in)
284 x 200 mm (11,2 x 7,9 in)
394 x 310 mm (15,5 x 12,2 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17494602 A4 284 x 200 mm (11,2 x 7,9 in) paquete de 100
17404612 A6 139 x 99 mm (5,5 x 3,9 in) paquete de 500
15604886 A5 201 x 152 mm (7,9 x 6,0 in) paquete de 100
17414612 A3 394 x 310 mm (15,5 x 12,2 in) paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17494602 Proveedor Intelsius™ N.º de proveedor BZ009
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
The PathoSeal™ 95 is a flexible secondary packaging solution certified to withstand a pressure difference of 95 kPa in order to comply with UN3373 Biological Substance, Category B regulations.
  • Suitable for use within Category B packaging solutions
  • Tamper evident seal
  • Simple close system for fast sample collection
  • Uniquely numbered for sample traceability
  • External document pouch for relevant paperwork
  • Certified to withstand 95 kPa
Especificaciones
Incluye 200 mL Absorbent
Certificaciones/conformidad UN3373
Tamaño A4
Tipo Sample Transport Bag
Dimensiones (L x An) 284 x 200 mm (11,2 x 7,9 in)