Learn More
Intelsius™ PathoSeal™ 95
Código de producto. 17404612
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
A3
A4
A5
A6
Dimensiones (L x An):
139 x 99 mm (5,5 x 3,9 in)
201 x 152 mm (7,9 x 6,0 in)
284 x 200 mm (11,2 x 7,9 in)
394 x 310 mm (15,5 x 12,2 in)
Dimensione della confezione:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tamaño Dimensiones (L x An) Dimensione della confezione
17404612 A6 139 x 99 mm (5,5 x 3,9 in) paquete de 500
15604886 A5 201 x 152 mm (7,9 x 6,0 in) paquete de 100
17494602 A4 284 x 200 mm (11,2 x 7,9 in) paquete de 100
17414612 A3 394 x 310 mm (15,5 x 12,2 in) paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17404612 Fornitore Intelsius™ N. del fornitore BZ013
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The PathoSeal™ 95 is a flexible secondary packaging solution certified to withstand a pressure difference of 95 kPa in order to comply with UN3373 Biological Substance, Category B regulations.
  • Suitable for use within Category B packaging solutions
  • Tamper evident seal
  • Simple close system for fast sample collection
  • Uniquely numbered for sample traceability
  • External document pouch for relevant paperwork
  • Certified to withstand 95 kPa
Specifica
Incluye 50 mL Absorbent
Certificaciones/conformidad UN3373
Tamaño A6
Tipo Sample Transport Bag
Dimensiones (L x An) 139 x 99 mm (5,5 x 3,9 in)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.