Learn More
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa Xcel
Código de producto. 17434602
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
6 compartimentos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17434602 6 compartimentos paquete de 50
1 options
Código de producto. 17434602 Proveedor Intelsius™ N.º de proveedor BP008
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
The PathoPouch™ 95kPa Xcel is an extra-large flexible secondary pouch designed to safely transport samples and withstand 95kPa of pressure differential in compliance with category A and B UN transport regulations. Supplied with large six-bay to keep up to six samples safe and secure.
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
  • Diagnostic Samples
  • Category A and B Infectious Substances
  • Blood Vials
  • Swabs
Especificaciones
Incluye 6 compartimentos
Tipo Leak-proof Sample Pouch
Dimensiones (L x An) 460 x 334 mm (18.1 x 13.1 in.)