Learn More
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa with Absorbent
Código de producto. 17414602
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
A3
A4
A5
Dimensiones (L x An):
230 x 152 mm (9,1 x 6,0 in)
308 x 230 mm (12,1 x 9,1 in)
359 x 261 mm (14,1 x 10,3 in)
Incluye:
4 compartimentos
6 compartimentos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tamaño Dimensiones (L x An) Incluye unitSize
17414602 A5 230 x 152 mm (9,1 x 6,0 in) 4 compartimentos paquete de 50
17404602 A4 308 x 230 mm (12,1 x 9,1 in) 6 compartimentos paquete de 50
17424602 A3 359 x 261 mm (14,1 x 10,3 in) 6 compartimentos paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17414602 Fornitore Intelsius™ N. del fornitore BP002
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The PathoPouch™ 95kPa with Absorbent is a flexible, leak-proof secondary pouch designed to withstand 95 kPa of pressure in compliance with Category A and B regulations. Suitable for the transportation of a variety of sample containers.
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
  • Diagnostic Samples
  • Category A and B Infectious Substances
  • Blood Vials
  • Swabs
Specifica
Incluye 4 compartimentos
Tamaño A5
Tipo Leak-proof Sample Pouch
Dimensiones (L x An) 230 x 152 mm (9,1 x 6,0 in)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.