Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Casete de prueba combinada de rotavirus/adenovirus PathFlow
Tienda Novacyt Group ProductosDescription
- Las técnicas de diagnóstico, como la microscopía electrónica (ME) y la hibridación de ácidos nucleicos, son costosas y tediosas.
- El casete de prueba combinado de rotavirus/adenovirus PathFlow™ es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de rotavirus y adenovirus en heces humanas, lo que proporciona resultados a partir de 10 minutos.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO13485 ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 30 °C |
| Marcado CE | Sí |
| Clia Complexity | Media-alta |
| Analitos detectables | Anticuerpos monoclonales específicos de genogrupo 1 y genogrupo 2 |
| Formato | 25 pruebas |
| Tipo de muestra | Hisopo |
| Sensibilidad | 0,957 |
| Tipo | Tira reactiva |
| Para utilizar con (aplicación) | Un inmunoensayo cualitativo de flujo lateral para la detección de norovirus en muestras de heces humanas |
| Show More |