Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Kit de pruebas de mononucleosis infecciosa PathFlow
Código de producto. 17373191 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
25 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17373191 10 mL 25 tests
1 options
Código de producto. 17373191 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor M120CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microgen Bioproducts PathFlow Mononucleosis es un inmunoensayo de flujo lateral cualitativo para la detección de anticuerpos heterófilos de mononucleosis infecciosa (IM) en sangre completa, suero o plasma. También conocida como fiebre glandular, es causada por el virus de Epstein-Barr, un miembro de la familia del virus del herpes.
Detección cualitativa de mononucleosis infecciosa a partir de muestras de sangre completa, suero o plasma de pacientes
  • Un sistema de detección completo, sin necesidad de reactivos adicionales
PathFlow™ Mononucleosis permite el diagnóstico diferencial de la mononucleosis infecciosa en casos en los que de otro modo se puede diagnosticar como infección por citomegalovirus o faringitis estreptocócica. Aunque la infección por citomegalovirus se controla normalmente de la misma manera que la MI, en las mujeres embarazadas puede tener un resultado muy diferente para el feto. Además, el diagnóstico de MI puede prevenir la prescripción excesiva de antibióticos que se ofrecen normalmente como resultado de la faringitis estreptocócica.
  • Fácil de usar; solo se deben realizar dos pasos
  • Rápido: resultados proporcionados. Disponible en 5 minutos o entre 5 y 10 minutos
  • Funciona con varios tipos de muestras
  • Control de procedimientos integrado
  • Incluye materiales de control positivos y negativos
  • Se puede utilizar con fines de detección primaria o de confirmación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, congelación (a -20 °C para un almacenamiento más prolongado)
Conjuntos de control Control positivo M120c 0,5 ml, control negativo M120d 0,5 ml
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Eritrocitos bovinos
Formato 4 frascos y portaobjetos de ensayo
Tipo de muestra Muestras de suero o plasma humano
Sensibilidad >97,6%
Tipo Kit de prueba
Para utilizar con (aplicación) Detección in vitro de anticuerpos heterófilos asociados a la mononucleosis infecciosa en muestras de suero o plasma humano.
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de prueba de vidrio blanco (suministrado)
Incluye 25 pruebas
N.º de reacciones 1/prueba
Grupo de organismos Animal
Tipo de empaquetado Cartón con caja de viales de inserción
Cantidad 10 mL
Tipo de reactivo Reactivo de células de caballo
Especie Antígeno de riñón de cobaya, antígeno de células bovinas y reactivo de células de caballo
Especificidad 0,978
Clase de organismo diana Eucariota
Tiempo de prueba 1 minuto