Descripción
Construcción compacta, amplio intervalo de temperatura y portabilidad. El baño de calor Path-Chek™ es la herramienta perfecta para las incubaciones de laboratorio. Los sencillos controles de panel táctil y la pantalla digital permiten seleccionar la temperatura con una precisión inigualable.
Aunque es perfecto para el uso en sobremesa, el adaptador de 12 V opcional amplía la utilidad del baño de calor Path-Chek™ para su uso sobre el terreno. Con menos de 11 cm (4,3 pulg) de ancho,™ el baño de calor Path-Chek es verdaderamente la primera estufa microbiológica de bloques personal.
- Diseño compacto, cabe en cualquier mesa de trabajo abarrotada
- Panel táctil y control digital fáciles de usar
- Monitorización de temperatura en tiempo real integrada
- Temporizador digital incorporado
- Solución completa: incluye bloque de calentamiento
- Composición única y a medida
- Diseñada a propósito para maximizar la calidad de los resultados y la precisión de los productos Path-Chek™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 9 mL |
| Material de la cámara | Plástico |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sin sensor |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Material | Plástico |
| No. of Places | 15 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 100 °C |
| Tipo | Estufa microbiológica de bloques |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.