Learn More
Azul patentado V, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081251 5 g Frasco de vidrio 5 g
10439992 25 g Frasco de vidrio 25 g
10773065 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10081251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20262-76-4 | C27H31N2NaO7S2 | 582.662 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20262-76-4
Fórmula molecular C27H31N2NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 582.662
Número MDL MFCD09608138
Clave InChI PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo m-Hydroxytetraethyldiaminotriphenylcarbinol anhydride disulfonic acid, sodium salt, Acid Blue 3
PubChem CID 9916325
Nombre IUPAC sodio; 4-[[4-(dietilamino)fenilo]-(4-dietilazanioilideneciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-6-hidroxibenceno-1,3-disulfonato
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Patent blue V, sodium salt
Contenido de tinte 80% min.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.67
Envase Frasco de vidrio
Color Azul-verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino