Learn More
Alcohol de patchouli, TRC
Código de producto. 30011641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011641 25 mg 25 miligramos
30006151 250 mg 250 miligramos
30006935 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP20620025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5986-55-0
Fórmula molecular C15 H26 O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Sinónimo 1,6-Methanonaphthalen-1(2H)-ol, octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-, (1R,4S,4aS,6R,8aS)-, 1,6-Methanonaphthalen-1(2H)-ol, octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-, [1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-, 1,6-Methanonaphthalen-1β(2H)-ol, 3,4,4aβ,5,6β,7,8,8a-octahydro-4α,8aβ,9,9-tetramethyl- (8CI), Patchouli alcohol (6CI,7CI), (-)-Patchouli alcohol, (-)-Patchoulol, (1R,4S,4aS,6R,8aS)-Octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methanonaphthalen-1(2H)-ol, Patchoulol
SMILES C[C@H]1CC[C@@]2(O)C(C)(C)[C@@H]3CC[C@@]2(C)[C@H]1C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Patchouli Alcohol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-10-5-8-15(16)13(2,3)11-6-7-14(15,4)12(10)9-11/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,12-,14-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984