Learn More
PAT-1251, MedChemExpress
Descripción
PAT-1251 is a potent, selective and oral lysyl oxidase-like 2 (LOXL2) inhibitor, with IC50s of 0.71 and 1.17 μM for hLOXL2 and hLOXL3, respectively, and also potently inhibits mouse, rat, and dog LOXL2 (IC50s, 0.10, 0.12, and 0.16 μM, respectively)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PAT-1251 |
| CAS | 2007885-39-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H17F4N3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 130 mg/mL (325.54 mM) |
| SMILES | FC(F)(F)C1=NC(OC2=CC(C(N3C[C@@H](F)[C@H](O)C3)=O)=CC=C2)=CC(CN)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 399.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.34 |
| Mostrar más |