Learn More
Thermo Scientific™ Pasteurella Selective Agar
Código de producto. 10689434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
10689434 10 placas paquete de 10
1 options
Código de producto. 10689434 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB5175A
Achieve precision in the isolation and cultivation of Pasteurella species with PB5175A Pasteurella Selective Agar.
This specialized agar medium is meticulously formulated to support the growth of Pasteurella species while inhibiting non-target organisms, providing accurate and reliable results for your microbiological testing needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Contenido y almacenamiento 2°C to 12°C
Formato 90 mm
Origen de fabricación United Kingdom
Tipo de producto Agar Plate
Volumen de llenado 17 mL
Tipo de empaquetado 1 x 10 Plates
Cantidad 10 placas