Learn More
Thermo Scientific™ Pasteurella multocida Toxin (PMT) Detection Kit
Descripción
Detecte la toxina Pasteurella multocida, causante de la rinitis atrófica progresiva en cerdos1, con el Kit de PMT (toxina Pasteurella multocida) Thermo Scientific™ Oxoid™. El enzimoinmunoanálisis de adsorción está diseñado para ofrecer una detección específica, sensible y rápida de la toxina Pasteurella multocida en muestras porcinas.
Utilice el Kit de detección de PMT (toxina Pasteurella multocida) para la detección de la toxina Pasteurella multocida en muestras porcinas.
- Sencillo: Los concentrados y reactivos líquidos listos para su uso facilitan la implementación y la realización de los ensayos.
- Sensible: Detecta proteínas con niveles bajos para mejorar la seguridad.
- Específico: Detectar la PMT en cualquier tipo de muestra, incluidos los extractos de cultivos mixtos primarios obtenidos, por ejemplo, de hisopos nasales o lavados2.
La PMT recibe otros nombres como toxina dermonecrótica (DNT), la toxina lábil al calor (HLT), la toxina de atrofia de los turbinatos (TAT) y la toxina osteolítica.
Solo para uso veterinario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de detección de la toxina Pasteurella multocida (PMT) |
| Analitos detectables | Toxina Pasteurella multocida |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA |
| Contenido del kit | Conjugado, Placa de microtitulación, Antígeno de control positivo, Tampón de reconstitución, Cinta de sellado, Solución de parada, Sustrato, Concentrado de tampón de lavado, Tiras blancas |
| Cantidad | 96 pruebas (1 placa) |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |