Learn More
Ratiolab™ Pipetas Pasteur-Plast, graduadas, 1 ml
Código de producto. 16491975
Cambiar vista
Click to view available options
Pipetas Pasteur-Plast, graduadas, 1 ml; volumen (sistema métrico):1 ml
Código de producto.
16491975 Pipetas Pasteur-Plast, graduadas, 1 ml; volumen (sistema métrico):1 ml
1 options
Código de producto. 16491975 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 2600119
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos pipetas Pasteur-Plast graduadas de 1 ml están diseñados para transferir con precisión pequeños volúmenes de líquidos.
Los pipetas Pasteur-Plast hacen que la manipulación de líquidos sea sencilla y segura.
  • Sin riesgo de rotura de vidrio
  • Suave, flexible y resistente a la corrosión
  • Composición de polietileno de baja densidad
  • Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
  • La baja afinidad de la superficie reduce la pérdida de células y proteínas valiosas
  • Graduaciones con relieve externo para una mayor precisión
Especificaciones
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Gotas/ml 25 gotas
Graduado Sí
Cantidad 500 pipetas
Volumen (métrico) 1,0 mL
Longitud (métrico) 138 mm
Tipo Pipeta Pasteur